2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7845-1G
PC7845-25G
PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA
662
CZK
APOSPC7845-1G
APOSPC7845-25G
APOSPC7845-5G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236229 CAS číslo: 243863-36-7 UN: 2735 ADR: 8,III |