2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7841-25G
PC7841-5G
PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA
0
CZK
APOSPC7841-25G
APOSPC7841-5G
APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec:
C₈H₆F₄ Bod varu: 146 °C Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 39 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368763 CAS číslo: 158364-83-1 UN: 1993 ADR: 3,III |