Tisk…
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7840-10G PC7840-25G PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA 1080 CZK
APOSPC7840-10G APOSPC7840-25G APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Bod tání: 149…150 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04091773
CAS číslo: 195609-18-8