Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 8870 CZK
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod tání: 38…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115911
CAS číslo: 654-11-5