Tisk…
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 622 CZK
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428593
CAS číslo: 875664-52-1