Tisk…
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC7832-1G PC7832-5G PC7832-250MG
APOSPC7832-1GEA 2700 CZK
APOSPC7832-1G APOSPC7832-5G APOSPC7832-250MG
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂S
MW: 180,148 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115113
CAS číslo: 136547-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III