Tisk…
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7831-1G PC7831-25G PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA 1580 CZK
APOSPC7831-1G APOSPC7831-25G APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Vzorec: C₇F₁₄O₄S
Bod varu: 135 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798138
CAS číslo: 16090-14-5