Tisk…

5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 1660 CZK
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₅F₂NO
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664750
CAS číslo: 874800-58-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR