Tisk…
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7827-10G PC7827-1G PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA 11840 CZK
APOSPC7827-10G APOSPC7827-1G APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663712
CAS číslo: 1736-87-4