Tisk…
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 4530 CZK
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 144 °C
Hustota: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039266
CAS číslo: 429-60-7