Tisk…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7825-25G PC7825-5G
APOSPC7825-25GEA 5920 CZK
APOSPC7825-25G APOSPC7825-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClF₃N₅
Bod tání: 209…213 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569535
CAS číslo: 18960-29-7