Tisk…
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 10820 CZK
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Bod tání: 246 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094450
CAS číslo: 36068-40-3