Tisk…
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7823-25G PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA 4600 CZK
APOSPC7823-25G APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
Bod varu: 113…114 °C
Hustota: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013602
CAS číslo: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
UN: 2985
ADR: 3+8,II