1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7822-25G
PC7822-5G
PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA
1870
CZK
APOSPC7822-25G
APOSPC7822-5G
APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₁ClF₃N₅O Bod tání: 212…213 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569536 CAS číslo: 42823-09-6 |