Tisk…
1,1,1-Trifluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7819M-25G PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA 17960 CZK
APOSPC7819M-25G APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluoropropane 97%
1,1,1-Trifluoropropane
Vzorec: C₃H₅F₃
Bod varu: –12 °C
Bod tání: –148 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 421-07-8
UN: 3161
ADR: 2.1,