Tisk…
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 5000 CZK
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Vzorec: C₇H₅F₃N₂S
MW: 206,19 g/mol
Bod varu: 162…165 °C
Bod tání: 162…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053006
CAS číslo: 175205-26-2