(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7818O-1G
PC7818O-25G
PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA
622
CZK
APOSPC7818O-1G
APOSPC7818O-25G
APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₄F₃N Bod tání: 28…34 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00083531 CAS číslo: 220228-03-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |