Tisk…
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 622 CZK
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Bod varu: 103 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061221
CAS číslo: 220227-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III