(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7818M-1G
PC7818M-5G
PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA
622
CZK
APOSPC7818M-1G
APOSPC7818M-5G
APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₄F₃N Bod varu: 84 °C/1mmHg Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061220 CAS číslo: 220141-74-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...