Tisk…
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-5G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 622 CZK
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-5G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061219
CAS číslo: 114152-21-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III