Tisk…
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 622 CZK
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061234
CAS číslo: 243666-13-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III