Tisk…
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 622 CZK
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Bod tání: 98…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083532
CAS číslo: 209991-62-8