(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7818G-1G
PC7818G-25G
PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA
787
CZK
APOSPC7818G-1G
APOSPC7818G-25G
APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₂F₃)CH₂COOH Bod tání: 110…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061218 CAS číslo: 209991-63-9 |