Tisk…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 705 CZK
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082479
CAS číslo: 209995-38-0