Tisk…
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818E-5G PC7818E-1G
APOSPC7818E-5GEA 1370 CZK
APOSPC7818E-5G APOSPC7818E-1G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061217
CAS číslo: 114152-23-7