Tisk…
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 3380 CZK
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083547
CAS číslo: 132992-28-0