Tisk…
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 622 CZK
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061235
CAS číslo: 243666-12-8