Tisk…
3,4,5-Trifluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 4070 CZK
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorophenol 95%
3,4,5-Trifluorophenol
Vzorec: C₆H₃F₃O
Bod varu: 177 °C
Bod tání: 52…55 °C
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042427
CAS číslo: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II