2,3,4-Trifluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7817-100G
PC7817-25G
PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA
9100
CZK
APOSPC7817-100G
APOSPC7817-25G
APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophenol 98%
2,3,4-Trifluorophenol
Vzorec:
C₆H₃F₃O Bod varu: 68…70 °C/43mmHg Bod tání: 30…34 °C Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042426 CAS číslo: 2822-41-5 UN: 2925 ADR: 4.1+8,III |