Tisk…
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 8600 CZK
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClF₂N₅
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094449
CAS číslo: 537037-56-2