Tisk…
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7815-25G PC7815-5G
APOSPC7815-25GEA 11010 CZK
APOSPC7815-25G APOSPC7815-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClF₂N₅
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094448
CAS číslo: 66088-53-7