Tisk…
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 5060 CZK
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClF₂N₅
Bod tání: 226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094447
CAS číslo: 1030829-66-3