Tisk…
4,6-Difluoroindole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 2530 CZK
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindole 96%
4,6-Difluoroindole
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075213
CAS číslo: 199526-97-1