Tisk…
5,6-Difluoroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7808-1G PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA 992 CZK
APOSPC7808-1G APOSPC7808-5G
5,6-Difluoroindole
5,6-Difluoroindole
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Bod tání: 99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075212
CAS číslo: 169674-01-5