Tisk…
5,7-Difluoroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7807-1G PC7807-250MG PC7807-5G
APOSPC7807-1GEA 5630 CZK
APOSPC7807-1G APOSPC7807-250MG APOSPC7807-5G
5,7-Difluoroindole
5,7-Difluoroindole
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075215
CAS číslo: 301856-25-7