Tisk…
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 3340 CZK
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729101
CAS číslo: 60230-37-7