Tisk…
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7805-25G PC7805-5G
APOSPC7805-25GEA 11580 CZK
APOSPC7805-25G APOSPC7805-5G
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094446
CAS číslo: 1030829-65-2