Tisk…
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
PC7804-100G PC7804-25G PC7804-5G
APOSPC7804-100GEA 6220 CZK
APOSPC7804-100G APOSPC7804-25G APOSPC7804-5G
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 118 °C/14,25mmHg
Bod tání: 41…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143458
CAS číslo: 19415-51-1