Tisk…
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 622 CZK
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Bod varu: 237 °C
Bod tání: 8 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069418
CAS číslo: 345-18-6