Tisk…
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7800-25G PC7800-5G PC7800-1G
APOSPC7800-25GEA 6680 CZK
APOSPC7800-25G APOSPC7800-5G APOSPC7800-1G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Bod varu: 182…185 °C
Bod tání: 44318 °C
Hustota: 1,514 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014687
CAS číslo: 315-14-0
EINECS: 206-248-8