Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 6390 CZK
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Bod varu: 105…106 °C/14mmHg
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III