Tisk…
Tetrafluorophthalic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7797-25G PC7797-5G PC7797-100G
APOSPC7797-25GEA 3580 CZK
APOSPC7797-25G APOSPC7797-5G APOSPC7797-100G
Tetrafluorophthalic anhydride 98%
Tetrafluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈F₄O₃
MW: 220,08 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039697
CAS číslo: 652-12-0
EINECS: 211-485-5