Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7794-100G
PC7794-25G
PC7794-500G
APOSPC7794-100GEA
3740
CZK
APOSPC7794-100G
APOSPC7794-25G
APOSPC7794-500G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₆F₄O₂ Bod varu: 238…239 °C Hustota: 1,382 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02094158 CAS číslo: 122894-73-9 |