Tisk…
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 2610 CZK
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod varu: 206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094444
CAS číslo: 351354-41-1