Tisk…

1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene

PC7790-100G PC7790-250G PC7790-1KG
APOSPC7790-100GEA 1870 CZK
APOSPC7790-100G APOSPC7790-250G APOSPC7790-1KG
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177.08
Bod varu: 194…195 °C/760mmHg
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007051
CAS číslo: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR