Tisk…
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7789-100G PC7789-250G PC7789-25G PC7789-500G PC7789-1KG
APOSPC7789-100GEA 622 CZK
APOSPC7789-100G APOSPC7789-250G APOSPC7789-25G APOSPC7789-500G APOSPC7789-1KG
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Bod varu: 92 °C/20mmHg
Hustota: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041546
CAS číslo: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III