Tisk…
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 622 CZK
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,99 g/mol
Bod tání: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044104
CAS číslo: 83121-15-7