Tisk…
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl acetate
PC7782-100G PC7782-25G PC7782-5G
APOSPC7782-100GEA 14490 CZK
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G APOSPC7782-5G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.09 g/mol
Bod varu: 86…88 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040844
CAS číslo: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN: 3272
ADR: 3 II