Tisk…
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7781-1G PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA 6450 CZK
APOSPC7781-1G APOSPC7781-5G
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆HCl₂F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 15952-70-2