Tisk…
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7775-100G PC7775-25G PC7775-5G
APOSPC7775-100GEA 3480 CZK
APOSPC7775-100G APOSPC7775-25G APOSPC7775-5G
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod varu: 205…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204408
CAS číslo: 351354-50-2